Fontos dokumentumok
901941
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Szinonimák:
Thiol-PEG-b-PLGA, Thiol-PEG-PLGA
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Identity: Conforms to structure
form
powder
adagolási arány
lactide:glycolide 50:50
lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
molekulatömeg
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15,000
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)