Merck
215961
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bromide
99%
Szinonimák:
Tetrabromostannane, Tetrabromotin, Tin tetrabromide, Stannic bromide
About This Item
Lineáris képlet:
SnBr4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
438.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
bp
202 °C (lit.)
mp
31 °C (lit.)
sűrűség
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully