Merck
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Szinonimák:
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8Cl2N2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)