Fontos dokumentumok
404322
Dichloro(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II)
Szinonimák:
(1,2-Diaminocyclohexane)platinum(II) chloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNNCIXRVXCLADM-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?