Merck
331406
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
Szinonimák:
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(C2H5)3P]2PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
502.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
193-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)