Merck
400076
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)palladium(II) chloride
97%
Szinonimák:
NSC 153155, NSC 209490, Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium, Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Palladium(II) chloride ethylenediamine complex
About This Item
Lineáris képlet:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.42
Beilstein:
4934132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for synthesis
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>278 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)