Merck
S0764
Sigma-Aldrich
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Szinonimák:
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na3PO3S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.01 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥90%
Forma:
powder
Teszt
≥90%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li Chen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(7), 1447-1460 (2011-08-23)
Cyclic AMP (cAMP) is the archetypal smooth muscle relaxant, mediating the effects of many hormones and drugs. However, recently PGI(2) , acting via cAMP/PKA, was found to increase contraction-associated protein expression in myometrial cells and to promote oxytocin-driven myometrial contractility.
Alberto Balderas et al.
Neurochemistry international, 73, 139-145 (2013-11-12)
Glutamate, the major excitatory amino acid, activates a wide variety of signal transduction cascades. Ionotropic and metabotropic glutamate receptors are critically involved in long-term synaptic changes, although recent findings suggest that the electrogenic Na(+)-dependent glutamate transporters, responsible for its removal