Merck
244945
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Szinonimák:
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
790.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
[Pt+2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)