Merck
244937
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Szinonimák:
(1,5-Cyclooctadiene)platinum(II) dichloride, 1,5-Cyclooctadienedichloroplatinum, (1,5-Cyclooctadiene)platinum dichloride, NSC 239486, Pt(COD)Cl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12Cl2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b2-1-,8-7-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Hydrogenative cyclization of allenynes
  • Stereoselective tandem hydrosilylation-Hiyama coupling reactions
  • Amino alkene cyclohydroamination
  • Hydrative cyclization reactions
  • Direct amination of allylic alcohols under mild conditions
  • Potential anticancer agent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiaojiao Xu et al.
Soft matter, 15(30), 6116-6126 (2019-07-10)
In this work, according to the characteristic of surface plasmon resonance (SPR) of metallic nanoparticles, we investigated the photo actuation performance of a liquid crystalline elastomer (LCE) nanocomposite with incorporated gold nanoparticles (nano-gold/LCE nanocomposite). The nano-gold/LCE nanocomposites were fabricated by
Deborah Vidick et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 1287-1297 (2015-07-23)
Heterometal clusters containing Ru and Au, Co and/or Pt are anchored onto carbon nanotubes and nanofibers functionalized with chelating phosphine groups. The cluster anchoring yield is related to the amount of phosphine groups available on the nanocarbon surface. The ligands