Merck
400947
Sigma-Aldrich
Manganese(II) sulfide
~100 mesh particle size
Szinonimák:
Manganese sulfide
Méret kiválasztása
5 G
31 200,00 Ft
31 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
31 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
MnS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
31 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
~100 mesh
SMILES string
S=[Mn]
InChI
1S/Mn.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CADICXFYUNYKGD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
MnS can exist in three polymorphs; α,β,γ, of these, the α phase is most thermodynamically stable.[1]
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
536.0 °F
Lobbanási pont (C)
280 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydrothermal Synthesis of Pure r-Phase Manganese(II) Sulfide without the Use of Organic Reagents
Michel FM, et al.
Chemistry of Materials, 18, 1726-1736 (2006)
H M Chilton et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(5), 604-607 (1984-05-01)
Paramagnetic pharmaceuticals ( magnetopharmaceuticals ) that are suitably distributed into specific organ systems or diseased sites might be clinically useful for tissue contrast enhancement in nuclear magnetic resonance images. To determine whether an insoluble magnetopharmaceutical might be useful in such
Lei Zhang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7267-7270 (2012-06-12)
Kept cubic: MnS microboxes, which act as an anode material for lithium ion batteries, are synthesized by a simple H(2)S gas sulfidation approach (TEM images show porous and hollow microcubes and a microbox). The formation of the single crystals is
Keita Ikeue et al.
ChemSusChem, 4(2), 269-273 (2010-09-30)
The effect of metal doping (i.e., with Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag and Sn) on the crystal structure of hydrothermally synthesized Mn(1-x)Cd(x) S (where x≈0.1) is studied with the aim of enhancing photocatalytic activity. In contrast to the low-crystalline
Swadeshmukul Santra et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (25)(25), 3144-3146 (2005-06-22)
TAT (a cell penetrating peptide)-conjugated CdSratioMn/ZnS quantum dots (Qdots), intra-arterially delivered to a rat brain, rapidly (within a few minutes) labeled the brain tissue without manipulating the blood-brain-barrier (BBB). Qdot loading was sufficiently high that it allowed a gross fluorescent
Questions
  1. I want to ask: which method was employed for the synthesis of MnS nanoparticles?
    1 answer
    1. Synthetic details or pathways cannot be shared as this information is proprietary.
      Helpful?