Merck
764566
Sigma-Aldrich
Cobalt sulfide
greener alternative
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Cobalt disulfide, Cobalt(IV) sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
CoS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 123.06 g/mol
összetétel
CoS2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos átmérő
≤10 μm
részecskeméret
≤10 μm
sűrűség
4.23 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
S=[Co]=S
InChI
1S/Co.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Cobalt sulfide (CoS2) can be used for a variety of applications, which include hydrogen evolution reaction, supercapacitors, lithium-sulfur battery and lithium ion battery.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Electrodeposited cobalt-sulfide catalyst for electrochemical and photoelectrochemical hydrogen generation from water
Sun Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(47), 17699-17702 (2013)
Catalytic oxidation of Li2S on the surface of metal sulfides for Li- S batteries
Zhou G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(5), 840-845 (2017)
Facile fabrication and electrochemical properties of high-quality reduced graphene oxide/cobalt sulfide composite as anode material for lithium-ion batteries
Li Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(70), 37180-37186 (2014)
Aydinaol, M. K.; et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 56, 1354-1354 (1997)
Electrochemical characterization on cobalt sulfide for electrochemical supercapacitors
Tao F, et al.
Electrochemical Communications, 9(6), 1282-1287 (2007)
Cikkek
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.