431648
Sodium sulfide nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Disodium sulfide nonahydrate, Sodium sulfide enneahydrate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: sodium
szennyeződések
<100 ppm total metallic impurities
anion nyomok
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
kation nyomok
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?