Merck
403318
Sigma-Aldrich
Indium(III) selenide
Szinonimák:
Indium selenide, Indium sesquiselenide
About This Item
Lineáris képlet:
In2Se3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
466.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
sűrűség
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]=[In][Se][In]=[Se]
InChI
1S/2In.3Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSXOUQNLLPQTQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Indium selenide (In2Se3) exists in 4 crystal structures (α,β,δ,γ).The metallic α-phase of indium selenide converts to intrinsic conduction β-phase under change in temperature. In2Se3 can be prepared by stoichiometric combination of the elements at 1000 to 1100oC temperatures. Influence of phase transformations on its optical and electrical properties has been reported.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Growth of single-phase In2Se3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors.
Chang KJ, et al.
Applied Physics Letters, 89(18), 2118-2118 (2006)
Some electrical and optical properties of In2Se3
Bidjin DS, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 6(1), 295-299 (1971)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.