Merck
333492
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) sulfide
powder, -200 mesh, 99.9%
Szinonimák:
Titanium disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
TiS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.9%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
részecskeméret
-200 mesh
SMILES string
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Titanium(IV)sulfide (TiS2) is a commercially available transition metal sulfide catalyst. TiS2 is classified as a transition metal dichalcogenide and used in rechargeable batteries as a cathode material.
Alkalmazás
Titanium(IV)sulfide is used to analyze oxidation in various environmental conditions using advanced electron microscopy.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Experimental evaluation of the effect of aerosols of titanium mono- and disulfide on the body].
I T Brakhnova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 50-52 (1989-01-01)
Andreea-Madalina Craiu
Oftalmologia (Bucharest, Romania : 1990), 53(2), 97-103 (2009-08-25)
The permanent colouring of disfigured corneal scars is known for almost 200 years. Because of improvement in surgical reconstructive techniques, corneal tattoing is used today only with a restricted group on carefully chosen patients, and merely for esthetique reasons.
Growth of noble metal nanoparticles on single-layer TiS 2 and TaS 2 nanosheets for hydrogen evolution reaction
Zeng Z, et al.
Energy & Environmental Science, 797-803, 7(2)-7(2) (2014)
Sujay Prabakar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(1), 439-441 (2010-09-21)
The synthesis of inorganic fullerene (IF) nanoparticles and IF hollow spheres of titanium disulfide by a simple colloidal route is reported. The injection temperature of the titanium precursor into the solvent mixture was found to be important in controlling the
An in situ and ex situ TEM study into the oxidation of titanium (IV) sulphide
Long E, et al.
NPJ 2D materials and applications, 1(1), 1-9 (2017)