Fontos dokumentumok
244619
Zinc selenide
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
grade
deposition grade
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
részecskeméret
10 μm
sűrűség
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?