Merck
399191
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
About This Item
Lineáris képlet:
[(CF3COO)2Rh]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
657.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2HF3O2.2Rh/c4*3-2(4,5)1(6)7;;/h4*(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQEXTYUESSEHKW-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Used in the preparation of isomerically pure α,β-unsaturated carbonyl compounds and the preparation of building blocks for one-, two-, and three-dimensional molecular solids.
Egyéb megjegyzések
Contains a trace amount of rhodium acetate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li-Feng Mao et al.
Inorganic chemistry, 35(11), 3183-3187 (1996-05-22)
The complexes trans-[MI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(2)], (M = Pd and Pt), trans-[FeI(2)L(4)] (L = CNC(6)H(4)-CN-4 and CNC(6)H(2)-Me(2)-2,6-CN-4), and [Mn(CNC(6)H(4)-CN-4)(6)][SO(3)CF(3)] were prepared. The compounds are thermally stable up to 230 degrees C or higher. The molecular structure of trans-[FeI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(4)] was determined by X-ray crystallography:
A Convenient Method for the Preparation of (Z)-alpha,beta-Unsaturated Carbonyl Compounds.
Douglass F. Taber et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2908-2910 (1996-04-19)
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle