Merck
E22201
Sigma-Aldrich
Ethyl diazoacetate
contains ≥13 wt. % dichloromethane
Szinonimák:
DAAE
Méret kiválasztása
5 G
11 400,00 Ft
20 G
31 000,00 Ft
100 G
107 000,00 Ft
11 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
11 400,00 Ft
20 G
31 000,00 Ft
100 G
107 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
N=N=CHCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.10
Beilstein:
107654
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
≥13 wt. % dichloromethane
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanation of alkenes.[1]
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Self-react. E - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lian-Biao Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10276-10278 (2007-11-29)
Copper-catalyzed [4 + 1] cycloaddition reaction of alpha,beta-acetylenic ketones with alpha-diazo esters offers an efficient, direct route to highly substituted furans. The reaction conditions and the scope of the process are examined, and a possible mechanism is proposed.
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(5), 1674-1675 (2009-02-05)
Magnesium-catalyzed enantioselective aldol between ethyl diazoacetate and aromatic, aliphatic, and alpha,beta-unsaturated aldehydes affords alpha-diazo-beta-hydroxy-esters in high enantioselectivities. Aldol adducts resulting from this asymmetric transformation are versatile intermediates toward the synthesis of several ester containing chiral building blocks.
Marianne Lenes Rosenberg et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2465-2470 (2011-03-19)
The performance of recently reported highly cis-diastereoselective Rh(I) cyclopropanation catalysts has been significantly improved by a systematic study of different reaction parameters (catalyst activation, solvent, temperature, stoichiometry). The catalyst efficiency and diastereoselectivity were enhanced by changing the activating agent from
Ying Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2431-2435 (2004-03-31)
Vitamin B(12) derivatives were found for the first time to be general and efficient catalysts for asymmetric cyclopropanation of alkenes with ethyl diazoacetate (EDA). Among several common derivatives, aquocobalamin (B(12a)) was shown to be the most effective catalyst for a
Yoichiro Kuninobu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(46), 8860-8862 (2010-10-23)
Treatment of tertiary amines with diazoacetate in the presence of a catalytic amount of an iron salt, FeCl(3), in ethanol gave glycine derivatives. In this reaction, a carbon-nitrogen single bond of the amine was cleaved.