Merck
662623
Sigma-Aldrich
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)]
95%
Szinonimák:
Rh2(esp)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H40O8Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
758.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>300 °C
SMILES string
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] has been identified as efficient C-H activation catalyst.
Alkalmazás
Bis[rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-benzenedipropionicacid)] is used as a catalyst for oxidative C−H amination of urea and guanidinederived substrates to yield corresponding heterocyclic products.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Cikkek
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.