Fontos dokumentumok
394238
Pyrrolidine
≥99.5%, purified by redistillation
Szinonimák:
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
653 °F
tisztítva
redistillation
robbanási határérték
10.6 %
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of pyrrolidine derivatives of pyrimidine.
- As a catalyst in the selective monoallylation of allylic alcohols.
- To capture carbondioxide in a bubble column reactor using pyrrolidine aqueous solutions by gas–liquid absorption.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?