Fontos dokumentumok
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
Szinonimák:
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
204-648-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
65 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
345 °C
hatékonyság
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 3 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3 °C - closed cup