Fontos dokumentumok
31730
Diethylamine
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
594 °F
robbanási határérték
10.1 %
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.386
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A catalyst in the tandem Knoevenagel-Michael reaction of dimedone with aromatic aldehydes to synthesize bis-dimedone derivatives.
- A solvent to synthesize 4-quinolones via Sonogashira cross-coupling of iodoanilines and alkynes.
- A base in the desymmetrizing cyclization of benzylic diallyl iodide to synthesize methylene indanes via intramolecular Heck reaction.
- A template in the synthesis of silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?