Merck
83240
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
≥99.0%
Szinonimák:
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.12
Beilstein:
102395
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
≥99.0%
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
653 °F
robbanási határérték
10.6 %
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
n20/D 1.443
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.4 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pyrrolidine can be used as:
  • A base for the chemoselective reduction of ketones to alcohol in the presence of decaborane and cerium(III) chloride heptahydrate in methanol.
  • A reactant with benzaldehyde and β-naphthol for the synthesis of betti base using non-ionic surfactant (Triton X-100) as a catalyst.
  • A catalyst in the synthesis of aldimines from aldehydes and primary amines.
  • A modifier for aluminum hydride reagent, which is used as a selective reducing agent to transform N-benzyl-4-ethoxycarbonylpiperidine into N-benzyl-4-formylpiperidine.
  • As a solvent/base in palladium-catalyzed Sonagashira coupling reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Large scale synthesis of N-benzyl-4-formylpiperidine through partial reduction of esters using aluminum hydride reagents modified with pyrrolidine
Abe T, et al.
Tetrahedron, 57(14), 2701-2710 (2001)
Reduction of ketones to alcohols using a decaborane/pyrrolidine/cerium (III) chloride system in methanol
Bae JW, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2137-2139 (2001)
Non-ionic surfactant catalyzed synthesis of Betti base in water
Kumar A, et al.
Tetrahedron Letters, 51(12), 1582-1584 (2010)
Rapid, easy copper-free Sonogashira couplings using aryl iodides and activated aryl bromides
Leadbeater NE and Tominack BJ
Tetrahedron Letters, 44(48), 8653-8656 (2003)
A general aminocatalytic method for the synthesis of aldimines
Morales S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 1082-1089 (2014)