Merck
408808
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Szinonimák:
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H16ClGaN8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
617.70
Beilstein:
8469090
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 97%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
SMILES string
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)