Merck
376744
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile
97%
Méret kiválasztása
50 G
130 000,00 Ft
130 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
130 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
130 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Nc1nc(C#N)c([nH]1)C#N
InChI
1S/C5H3N5/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h(H3,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLOXIXGLIZLPDP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile (AIDCN) is an organic compound having low conductivity, good film formability and stability.[1] It is reported to form a unprecedented 3-D metal-organic framework (MOF) of silver(I).[2] The junction characteristics of the AIDCN on p-type silicon substrate has been studied.[3]
Alkalmazás
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile may be used in the fabrication of an organic electrical bistable device comprising of a thin metal layer embedded within the organic material.[4] It may be used to fabricate the devices with the nominal layer structure of organic/metal-nanocluster/organic interposed between two electrodes by a vacuum evaporation method.[5]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic electrical bistable devices and rewritable memory cells.
Ma LP, et al.
Applied Physics Letters, 80(16), 2997-2999 (2002)
Huan Yang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(28), 2909-2911 (2013-03-02)
An unprecedented 3-D SHG-active metal-organic framework (MOF) of silver(I), Ag-Amidn (1) (HAmidn: 2-amino-4,5-imidazoledicarbonitrile), has been successfully prepared by employing the new single ligand. The cooperative coordination of the imidazole and carbonitrile N atoms leads to the chiral triple helices accounting
Fabrication and electrical characterization of Schottky diode based on 2-amino-4, 5-imidazoledicarbonitrile (AIDCN).
Gupta RK, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 41(10), 1832-1834 (2009)
Organic nonvolatile memory by controlling the dynamic copper-ion concentration within organic layer.
Ma L, et al.
Applied Physics Letters, 84(24), 4908-4910 (2004)
Rafał Lewczuk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
A high-nitrogen compound, 2,2'-azobis(1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile) (TCAD), was synthesized from commercially available 2-amino-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile. It was characterized with infrared and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Its structure was determined by single crystal X-ray diffraction. The crystal of TCAD tetrahydrate is monoclinic, with space group