Fontos dokumentumok
448273
4-Acryloylmorpholine
97%, contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1-(Morpholin-4-yl)propenone, 1-Morpholinoprop-2-en-1-one, 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholine, 4-Acryloylmorpholine, Acryloylmorpholine
Teszt
97%
tartalmaz
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2H,1,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- To synthesize multiblock copolymers via RAFT polymerization. These functional block copolymers find application in the fields of medicine, energy, and nanotechnology.
- To prepare organogel electrode frame via photopolymerization and cross-linking. This can be used to fabricate triboelectric nanogenerators with excellent transparency, stretchability, and interface adhesion.
- For printing thermoplastic 3D tissue scaffolds. ACMO′s water solubility,and remarkably low viscosity, combined with surface oxygen inhibition, promoteswift liquid flow during high-speed open-air printing.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
259.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?