Merck
D141208
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine hydrochloride
99%
Szinonimák:
1-Chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2Cl · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.04
Beilstein:
3591234
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)