Fontos dokumentumok
246557
Tryptamine hydrochloride
99%
Szinonimák:
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
Teszt
99%
form
powder
mp
253-255 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
- Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
- Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
- Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
- Antispasmodic agents
- β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?