Merck
389064
Sigma-Aldrich
Dodecyl isocyanate
99%
Szinonimák:
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Uses include the synthesis of carbodiimides from phosphinimines in preparing AZT analogues.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 358-358 (1992)