Merck
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromopropionic acid
99% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(Br)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.97
Beilstein:
1720261
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −25°, neat
törésmutató
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
Used for the direct enantiomeric assay of carboxylic acids by proton NMR.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)