Merck
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.97
Beilstein:
1720262
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +26±2°, neat
törésmutató
n20/D 1.475
sűrűség
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Vigyázat
may discolor to brownish on storage
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eugénie Grigorian et al.
Frontiers in microbiology, 12, 725997-725997 (2021-10-09)
L-2-halocid dehalogenases (L-2-HADs) have been mainly characterized from terrestrial polluted environments. By contrast, knowledge is still scarce about their role in detoxification of predominant halocarbons in marine environments. Here, phylogenetic analyses showed a wide diversity of homologous L-2-HADs, especially among