Fontos dokumentumok
306800
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid
99%
Teszt
99%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +14°, neat
törésmutató
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
185-188 °C (lit.)
sűrűség
1.258 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
C[C@@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAWAYYRQGQZKCR-UWTATZPHSA-N
Alkalmazás
- Thiolactic acid, a key intermediate, which is used for the preparation of 2(R),5(S)-oxathiolanones by reacting with pivalaldehyde.
- (R)-2-chloropropionyl chloride, a key intermediate, which is utilized in the synthesis of (R)-4,5-dihydro-5-methylpyridazin-3(2H)-one derivative with pyrazolopyridine ring as a potential phosphodiesterase inhibitor.
- 2-Chloropropionamide derivatives as protein disulfide isomerase (PID) inhibitors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?