Merck
381985
Sigma-Aldrich
Nysted Reagent
20 wt. % suspension in THF
Szinonimák:
cyclo-Dibromodi-μ-methylene[μ-(tetrahydrofuran)]trizinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12Br2OZn3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
slurry
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
koncentráció
20 wt. % suspension in THF
sűrűség
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Reactant for:
  • Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
  • Methylenation of carbonyl compounds
  • Olefination reactions
Useful reagent for the methylenation of ketones and α-ketols.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F
Lobbanási pont (C)
-26 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)