Merck
95468
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Szinonimák:
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(C6H8O4)nH
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
ester terminated
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
Mn 103,000
Mw 259,000
lebomlási időtartam
>3 years
szennyeződések
<0.5% water
viszkozitás
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
Alkalmazás
medical device
Egyéb megjegyzések
end group: decyl ester
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.