Merck
94829
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
average Mn 40,000
Szinonimák:
PLA, Poly(L-lactic acid)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15O(C6H8O4)nH
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
ester terminated
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
average Mn 40,000
lebomlási időtartam
>3 years
Alkalmazás
medical device
Egyéb megjegyzések
end group: hexadecyl ester
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Összes mutatása