Fontos dokumentumok
764698
Poly(L-lactide)
average Mn 20,000, PDI ≤1.1
Szinonimák:
PLA, PLLA, Polylactide, L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]22/D -153°, c = 0.5% in chloroform
molekulatömeg
average Mn 20,000
lebomlási időtartam
>3 years
átmeneti hőmérséklet
Tm 167-172 °C
PDI
≤1.1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.