Fontos dokumentumok
GF50233014
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
(PLLA), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, condition biopolymer
Szinonimák:
ME331050
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 502-330-14
méret
150 × 150 mm
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)