Fontos dokumentumok
GF27769304
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
(PLLA), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition biopolymer
Szinonimák:
ME331050
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 277-693-04
Hosszúság
0.5 m
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)