Fontos dokumentumok
767344
Poly(D,L-lactide)
average Mn 20,000 (NMR), PDI ≤1.3
Szinonimák:
PDLA, PLA, polyDL-lactide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystals
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 20,000 (NMR)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lebomlási időtartam
<6 months
mp
320-350 °C
PDI
≤1.3
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.