Méret kiválasztása
Erről a tételről
Általános leírás
- A nanoprecipitation protocol to prepare drug-encapsulated nanoparticles in standard laboratory glassware.
- A microfluidics protocol using commercial platforms or syringe pumps.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use nanoformulation kit for PLA nanoparticles
- Step-by-step protocols developed and tested by our formulation scientists
- Flexible synthesis tool to create uniform and reproducible nanoparticles
- Optimized to make nanoparticles 100–200 nm nanoprecipitation or microfluidics with low polydispersity
- Based on non-toxic, biodegradable polymers
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
Kapcsolódó tartalom