Fontos dokumentumok
440752
Polycaprolactone
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
Szinonimák:
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
flakes or chunk(s)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~14,000
viszkozitás
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
mp
60 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg −60 °C
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.