Merck
440124
Sigma-Aldrich
Dichlorodiphenylsilane
≥95%
Szinonimák:
Diphenyldichlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2SiCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.20
Beilstein:
609882
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 125 °C)
Teszt
≥95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and