Merck
411094
Sigma-Aldrich
1,1-Dichlorosilacyclobutane
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6Cl2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)