Merck
C68601
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propanethiol
98%
Szinonimák:
γ-Chloropropyl mercaptan, 3-Chloropropan-1-thiol, 3-Chloropropanethiol, 3-Chloropropyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4921 (lit.)
bp
145.5 °C (lit.)
sűrűség
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-1-propanethiol is a sulfur-containingcompound used as a building block in organic synthesis.It acts as a nucleophilic reagent in SN2 reactions. .
Alkalmazás
  • Solution-Phase Hybrid Passivation: 3-Chloro-1-propanethiolis used in the passivation of quantum dots to enhance the performance of infrared-band gap quantum dot solar cells, suggesting significant improvements in efficiency and stability (Mahajan et al., 2020).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New ultrastable mesoporous adsorbent for the removal of mercury ions
De Canck, Els and Lapeire, et al.
Langmuir, 26, 10076-10083 (2010)
The Staudinger reaction with 2-imino-1, 3-thiaselenanes toward the synthesis of C4 spiro-$\beta$-lactams
Toyoda, Yosuke and Ninomiya, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11, 2652-2659 (2013)
Arxel de León et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 182-189 (2015-07-01)
The incorporation of gold nanoparticles in heterojunction solar cells is expected to increase the efficiency due to plasmon effects, but the literature studies are sometimes controversial. In this work, gold nanoparticles passivated with (Ph)n-(CH2)3SH (n=1, 2, 3) have been synthesized