Merck
768286
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate-d4
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
Szinonimák:
Deuterated diisononyl phthalate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26D4H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.63
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+4
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)