gőzsűrűség
11.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 mmHg ( 150 °C)
Teszt
99%
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 - 374.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 - 190 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?