Fontos dokumentumok
80153
Di-n-octyl phthalate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
DNOP, Phthalic acid di-n-octyl ester
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.485
savérték
≤3
sűrűség
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
- ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?