Merck
49617
Supelco
Dihexyl phthalate
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-dihexyl ester, Di-n-hexyl phthalate, Phthalic acid dihexyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.45
Beilstein:
1886839
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.486-1.489
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dihexyl phthalate, a phthalic acid ester, is generally found in food and beverage products. It is used in cosmetics, and as an additive and a plasticizer in plastic production and food packaging materials. Dihexyl phthalate is regarded as a common environmental contaminant.
Alkalmazás
Dihexyl phthalate may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in food samples, beverages, and bottled water by various chromatography techniques.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
350.6 °F
Lobbanási pont (C)
177 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shao-Hui Zhang et al.
Environmental science and pollution research international, 25(16), 15934-15942 (2018-03-29)
Widespread phthalate exposure has been recently documented and is hypothesized to increase blood pressure (BP) in humans. However, current studies have provided inconclusive evidence for an association between phthalate exposure and BP. Human epidemiologic studies on the topic remain lacking.
Yu Liu et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2013, 419349-419349 (2013-04-12)
The presence of phthalate esters (PAEs) in the environment has gained a considerable attention due to their potential impacts on public health. This study reports the first data on the occurrence of 15 PAEs in the water near the Mopanshan
Simultaneous determination of 11 phthalate esters in bottled beverages by graphene oxide coated hollow fiber membrane extraction coupled with supercritical fluid chromatography
Lou C, et al.
Analytica Chimica Acta, 1007(24), 71-79 (2018)
Shaoyou Lu et al.
Chemosphere, 202, 726-732 (2018-04-01)
Temporal variability of phthalates (PAEs) in PM2.5 from Shenzhen during 2015-2016 was measured and the associated human exposure via inhalation was assessed. The PM2.5 concentrations ranged from 30.7 to 115 μg m-3, greater than the air quality guidelines of interim target-3 (10-15 μg m-3)
Yang Hongjun et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(10), 8489-8500 (2013-04-24)
The Yellow River Delta (YRD) is a typical agricultural and petrochemical industrial area of China. To assess the current status of phthalate esters (PAEs) of soil residues, soil samples (0∼20 cm) (n = 82) were collected in Bincheng District, at the geographic center