Merck
68346
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,5-pentanediol
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
Beilstein:
1697331
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.454
sűrűség
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-1,5-pentanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Enantioenrich saturated aza-heterocycles by reacting with various amines in the presence of iridium catalyst.
  • Polyesters containing carbon-carbon double bonds via bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide-catalyzed polycondensation with unsaturated cyclic anhydrides.
  • α, ω-Dibromides by treating with aqueous HBr and an organic solvent.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ying Liu et al.
Frontiers in microbiology, 10, 3158-3158 (2020-02-11)
HigB-HigA is a bacterial toxin-antitoxin (TA) system in which the antitoxin HigA can mask the endoribonuclease activity of toxin HigB and repress the transcription of the TA operon by binding to its own promoter region. The opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa
Grace K Fletcher et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-18)
The goal of this work was to develop a shape memory polymer (SMP) foam with visibility under both X-ray and magnetic resonance imaging (MRI) modalities. A porous polymeric material with these properties is desirable in medical device development for applications