Fontos dokumentumok
361593
Artemisinin
98%
Szinonimák:
Arteannuin, Qinghaosu
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +76°, c = 0.5 in methanol
mp
156-157 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
parasites
viruses
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in drug susceptibility assays
- as a standard for its quantification from artemisinin from hairy roots
- to check cell viability using 3-(4, 5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- as an antimalarial agent to investigate the role of autophagy-related (ATG) genes throughout the P. falciparum asexual and sexual blood stages
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3