Fontos dokumentumok
156019
2,4-Pentanediol
98%
Szinonimák:
1,3-Dimethylpropane-1,3-diol, 2,4-Amylene glycol, 2,4-Dihydroxypentane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?